主要文件
SYNA871922
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 19/22
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
物料
colorless tube
glass tube
接合处
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A871922
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)