主要文件
SYNA871420
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware A871420, glass drying tube, Drying tube 95° bent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
物料
colorless tube
glass tube
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A871420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)