Merck
SYNA682440
Synthware flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware A682440, adapter, flushing adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A682440
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.