主要文件
SYNA451922
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware A451922, thermometer inlet adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS19/22
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A451922
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)