主要文件
SYNA291922
Synthware vacuum or argon adapter with hose connection on side
joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware A291922, inert gas adapter, vacuum adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A291922
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With hose connection on the side and male joint.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)