Merck
SYNA289250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware A289250, splash-guard adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A289250
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.