主要文件
SYNA282424
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware A282424, rotary evaporator bump trap, bump trap
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
接合处
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A282424
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)