Merck
SPC00025
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-hydroxy-3-methylazetidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
SMILES 字串
OC1(C)CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C1
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)16(14,15)12-7-11(2,13)8-12/h3-6,13H,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
IDDANVBGBWXLHL-UHFFFAOYSA-N
其他說明
Product of SpiroChem
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects