Merck
SPC00024
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
SMILES字符串
OCC1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-4-7(5-10)6-11/h7,11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
其他说明
Product of SpiroChem
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)