主要文件
SLWSST3025
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 2.5 mm , key
别名:
Pyrex, SciLabware SST3025
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
物料
PTFE key
制造商/商品名称
SST3025
SciLabware
2.5 mm , key
侧臂外径 × 厚度
9 mm × 1.5 mm
活塞直径
14.5 mm
顶部直径
14 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)