物料
clear
polypropylene
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
4516/32D
SciLabware
配件
32 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
- Ensures drip-free pouring
- Clear polypropylene pouring ring
- Withstands autoclaving up to 140 deg. C
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.