主要文件
SLW3770/06
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
30 mL, disc diam. 20 mm, pore size grade 3
别名:
Pyrex, SciLabware 3770/06
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
制造商/商品名称
3770/06
SciLabware
高度
160 mm
主体外径
24 mm
容量
30 mL
30 mL
圆盘直径
20 mm
过滤器直径
20 mm
孔径
grade 3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)