物料
borosilicate glass
制造商/商品名称
3760/02
SciLabware
高度
300 mm
主体外径
34 mm
容量
130 mL
130 mL
圆盘直径
30 mm
过滤器直径
30 mm
孔径
grade 1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Ideal for filtering precipitates
- 3770 series 20 mm diameter sintered discs
- 3760 series 30 mm diameter sintered discs
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.