主要文件
SLW3690/04M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3660
别名:
Pyrex, SciLabware 3690/04M
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122200
NACRES:
NB.43
制造商/商品名称
3690/04M
SciLabware
高度
68 mm , excluding step
开放区内径
37 mm
柱长度
75 mm × 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)