主要文件
SLW2140/02M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 45 mm
别名:
Pyrex, SciLabware 2140/02M
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
描述
fits filter diam. 55 - 70 mm
特点
short stem
制造商/商品名称
2140/02M
SciLabware
过滤器直径
55—70 mm
柱长度
45 mm
柱外径
8 mm
顶部外径
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)