Merck
SLW1470/02D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
100 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1470/02D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
SciLabware 1470/02D
直徑× 高度
70 mm × 40 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.