Merck
SIK7907-10
Sigma-Aldrich
Propylenediphosphonic acid
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H10O6P3
CAS号:
分子量:
235.03
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
solid
儲存期限
3 years under the recommended conditions
顏色
white
InChI
1S/C3H10O6P2/c1-3(11(7,8)9)2-10(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)/p-4/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
DZQCAOQMXPROIJ-VKHMYHEASA-J
應用
This molecule is used as a crosslinking agent.
法律資訊
Product of SiKEMIA
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3