Merck
SIK2804-10
Sigma-Aldrich
2,5-Dimercaptoterephthalic acid
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6O4S2
CAS号:
分子量:
230.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
方案
≥97%
SMILES字符串
Sc1c(cc(c(c1)C(=O)O)S)C(=O)O
InChI
1S/C8H6O4S2/c9-7(10)3-1-5(13)4(8(11)12)2-6(3)14/h1-2,13-14H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
YYGZWQNDFRCZIF-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Product of SiKEMIA
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)