Merck
SIK2106-11
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H2Br2F6
CAS号:
分子量:
371.90
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
方案
≥97%
SMILES字符串
FC(F)(F)c1c(cc(c(c1)Br)C(F)(F)F)Br
InChI
1S/C8H2Br2F6/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H
InChI key
ZEVVDSRCWJRHSX-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Product of SiKEMIA
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)