主要文件
SIBN4W
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBN4W
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
MA.24
描述
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
制造商/商品名称
SIBN4W
直径
4 in. , wafer
die thickness
525 μm , silicon
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)