主要文件
S408158
Sigma-Aldrich
1,4-DIMETHYLPENTYLAMINE
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
82.4 °F - closed cup
闪点(°C)
28 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)