Merck
S0800
Sigma-Aldrich
磺胺甲嘧啶 钠盐
别名:
4-氨基-N-(4-甲基-2-嘧啶基)苯磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C11H11N4O2SNa
CAS号:
分子量:
286.29
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
SMILES字符串
[Na+].Cc1ccnc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H11N4O2S.Na/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
BSFJGCCAXDCMOX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Involved in characterization of chirosan membranes for the transport of drugs
质量
含残留甲醇
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)