Merck
R994804
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-PHENYLETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C24H20ClN5OS
CAS号:
分子量:
461.977
MDL號碼: