Merck
R677728
N-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-PHENYLPROPANAMIDE
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C28H24N4O4
CAS号:
分子量:
480.528
MDL號碼: