Merck
R535877
2,4-DICHLORO-6-{(E)-[((E)-6-{[(E)-(3,5-DICHLORO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}HEXYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C20H20Cl4N2O2
CAS号:
分子量:
462.207
MDL號碼: