Merck
R461830
3-ETHYL-2-[(E)-(3-ETHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-YLIDENE)METHYL]-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C26H26N2O3S3
CAS号:
分子量:
510.701
MDL號碼: