Merck
PH016217
Sigma-Aldrich
2-(Dimethoxymethyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22BNO4
分子量:
279.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC(C)1C)C2=CN=C(C(OC)OC)C=C2
InChI
1S/C14H22BNO4/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)10-7-8-11(16-9-10)12(17-5)18-6/h7-9,12H,1-6H3
InChI 密鑰
VYLIORWIFDJVCE-UHFFFAOYSA-N