Merck
PH016193
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyphenyl)morpholine hydrochloride
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16ClNO2
分子量:
229.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
COC1=CC=CC=C1C2CNCCO2.Cl
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-5-3-2-4-9(10)11-8-12-6-7-14-11;/h2-5,11-12H,6-8H2,1H3;1H
InChI 密鑰
KFWOQEDDOKPBNG-UHFFFAOYSA-N