Merck
PH006296
Sigma-Aldrich
1-[2-Hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propyl]-2,5-pyrrolidinedione
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C14H17NO4
CAS号:
SMILES 字串
O=C1CCC(N1[CH2]C([CH2]OC2=CC=CC(C)=C2)O)=O
InChI
1S/C14H17NO4/c1-10-3-2-4-12(7-10)19-9-11(16)8-15-13(17)5-6-14(15)18/h2-4,7,11,16H,5-6,8-9H2,1H3