Merck
PH006286
Sigma-Aldrich
3-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C15H11FN2O
CAS号:
SMILES 字串
O=C1N(C(C)=NC2=C1C=CC=C2)C3=C(F)C=CC=C3
InChI
1S/C15H11FN2O/c1-10-17-13-8-4-2-6-11(13)15(19)18(10)14-9-5-3-7-12(14)16/h2-9H,1H3