Merck
PH005471
Sigma-Aldrich
[4-(3-Chlorophenyl)-1-naphthyl]acetic acid
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C18H13ClO2
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352106
SMILES 字串
ClC1=CC(C2=CC=C(CC(O)=O)C3=CC=CC=C23)=CC=C1
InChI
1S/C18H13ClO2/c19-14-5-3-4-12(10-14)16-9-8-13(11-18(20)21)15-6-1-2-7-17(15)16/h1-10H,11H2,(H,20,21)