Merck
PH005308
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-phenyl-2,4(1H,3H)-quinolinedione
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C18H15NO2
SMILES 字串
O=C(C1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3N(CC=C)C1=O
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-12-19-15-11-7-6-10-14(15)17(20)16(18(19)21)13-8-4-3-5-9-13/h2-11,16H,1,12H2