Merck
PH004897
Sigma-Aldrich
(5Z)-5-(4-Chlorobenzylidene)-3-methyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C11H8ClNOS2
CAS号:
MDL號碼:
SMILES 字串
O=C(N1C)/C(SC1=S)=C/C(C=C2)=CC=C2Cl
InChI
1S/C11H8ClNOS2/c1-13-10(14)9(16-11(13)15)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-6H,1H3/b9-6-