Merck
PH004862
Sigma-Aldrich
4-[2-Methoxy-5-(1-phenylethyl)phenyl]-4-oxobutanoic acid
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C19H20O4
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
SMILES 字串
O=C(CCC(O)=O)C1=C(OC)C=CC(C(C)C2=CC=CC=C2)=C1