Merck
PH004462
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-4-oxo-4H-dibenzo[b,f]pyrimido[1,2-d][1,4]thiazepine-3-carboxylate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C23H20N2O5S
CAS号:
MDL號碼:
SMILES 字串
O=C(N(C(C(C=CC=C1)=C1S2)=N3)C4=C2C=CC=C4)C(C(OCC)=O)=C3CC(OCC)=O