Merck
PH002944
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)-N-methylbenzamide
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C13H14BrN3O
MDL號碼:
SMILES 字串
CN(C(C1=CC=CC=C1)=O)C2=C(Br)C(C)=NN2C