Merck
PH002872
Sigma-Aldrich
N-[2-(Acetylamino)-6-(dimethoxymethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinyl]acetamide
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C15H22N4O4
MDL號碼:
SMILES 字串
CC(NC1=NC(NC(C)=O)=NC(CC2)=C1CC2C(OC)OC)=O