Merck
PH001161
Sigma-Aldrich
S-(2-[[4-(3-Methoxyphenyl)butyl]amino]ethyl) hydrogen thiosulfate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C13H21NO4S2
CAS号:
MDL號碼:
SMILES 字串
OS(SCCNCCCCC1=CC=CC(OC)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H21NO4S2/c1-18-13-7-4-6-12(11-13)5-2-3-8-14-9-10-19-20(15,16)17/h4,6-7,11,14H,2-3,5,8-10H2,1H3,(H,15,16,17)
InChI 密鑰
AZQFTMQJWDIQNZ-UHFFFAOYSA-N