Merck
P26783
Sigma-Aldrich
3-苯基-5-异噁唑酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7NO2
CAS号:
分子量:
161.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
powder
mp
155-158 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1CC(=NO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-6-8(10-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
IHKNLPPRTQQACK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)