Merck
P22222
Sigma-Aldrich
2-Phenylcycloheptanone
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C7H11(=O)
CAS号:
分子量:
188.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
折射率
n20/D 1.542 (lit.)
沸点
136-138 °C/4 mmHg (lit.)
mp
21-23 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1CCCCCC1c2ccccc2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)