主要文件
NORS5600QTZ8
Norell® natural quartz 5mm NMR tubes
frequency 600 MHz
别名:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
NACRES:
SB.32
材料
colorless tube
特點
neck thread push fit
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Norell S-5-600-QTZ-8
參數
600 MHz frequency
長度
8 in.
管直徑
5 mm
壁厚
0.77 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
法律資訊
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)