Merck
N9853
Sigma-Aldrich
4-硝基苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4NH2
CAS号:
分子量:
138.12
Beilstein:
508690
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
98%
沸点
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI key
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
显色反应的产物。
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
415.4 °F - closed cup
闪点(°C)
213.0 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)