Merck
N22401
Sigma-Aldrich
2-硝基苯基丙酮酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4CH2COCO2H
CAS号:
分子量:
209.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
powder
mp
119-120 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO5/c11-8(9(12)13)5-6-3-1-2-4-7(6)10(14)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChI key
CGCWRLDEYHZQCW-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)