Merck
N17408
Sigma-Aldrich
2-硝基-1,3-茚满二酮 二水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5NO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
227.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
mp
119 °C (dec.) (lit.)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)