Merck
N14808
Sigma-Aldrich
2-硝基联苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H4NO2
CAS号:
分子量:
199.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
蒸汽密度
5.9 (vs air)
蒸汽压
2 mmHg ( 140 °C)
方案
97%
自燃温度
356 °F
沸点
165-170 °C/13 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
YOJKKXRJMXIKSR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)