主要文件
MT51302153
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 84 μs/cm, volume 250 mL
别名:
conductivity calibration standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
51191600
NACRES:
NB.79
表单
liquid
制造商/商品名称
Mettler-Toledo 51302153
体积
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
The Mettler-Toledo conductivity standard is ideal for accurate conductivity measurements.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)