Merck
M8422
Sigma-Aldrich
5-Methoxyflavone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O3
CAS号:
分子量:
252.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
SMILES字符串
COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)c3ccccc3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)