Merck
M67605
Sigma-Aldrich
顺式-4-甲基-2-戊烯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH=CHCH3
CAS号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1719114
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
蒸汽壓力
399 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
95%
折射率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
密度
0.671 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C=C/C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4-
InChI 密鑰
LGAQJENWWYGFSN-PLNGDYQASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-27.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-33 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves