方案
≥99%
沸点
135-136 °C (lit.)
mp
36-37 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(O)CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
105.8 °F - closed cup
闪点(°C)
41 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges