Merck
M38605
Sigma-Aldrich
3-甲基环己酮
97%
别名:
四氢间甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H9(=O)
CAS号:
分子量:
112.17
Beilstein:
969804
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48 °C - closed cup